重要文件
270660
Sigma-Aldrich
二硫化碳
suitable for HPLC, ≥99.9%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
CS2
CAS號碼:
分子量::
76.14
Beilstein:
1098293
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12190000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
bp:
46 °C (lit.)
等級
HPLC grade
品質等級
蒸汽密度
2.67 (vs air)
蒸汽壓力
19.48 psi ( 55 °C)
化驗
≥99.9%
形狀
liquid
自燃溫度
212 °F
expl. lim.
50 %
技術
HPLC: suitable
雜質
≤0.03% water
蒸發殘留物
<0.0005%
折射率
n20/D 1.627 (lit.)
bp
46 °C (lit.)
mp
−112-−111 °C (lit.)
密度
1.266 g/mL at 25 °C (lit.)
&lambda ;
H2O reference
紫外吸收
λ: 386 nm Amax: ≤1.0
λ: 388 nm Amax: 0.50
λ: 394 nm Amax: 0.25
λ: 403 nm Amax: 0.10
λ: 410 nm Amax: 0.05
λ: 500-750 nm Amax: 0.01
應用
food and beverages
SMILES 字串
S=C=S
InChI
1S/CS2/c2-1-3
InChI 密鑰
QGJOPFRUJISHPQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
该溶剂经过玻璃蒸馏、亚微米过滤并经过严格的规格测试以保证各批次一致。
應用
为HPLC仪器和有机合成应用而设计。
作为溶剂/试剂提取:
  • 空气样品中的乙苯、茚满、茚和苊,之后使用火焰离子化检测器(GC-FID)进行毛细管气相色谱分析
  • 空气中的碳氢化合物,之后通过GC-MS分析
推薦產品
探索最适于 HPLCLC-MS 分析的LiChropur试剂
相關產品
產品號碼
描述
訂價
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Peripheral nervous system,Central nervous system,Cardio-vascular system,Eyes
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-22.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-30 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Charles-André Fustin et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 22(15), 6690-6695 (2006-07-13)
We report on a simple procedure to tune the hydrophilicity of hybrid gold nanoparticles. The nanoparticles have been prepared in the core of a poly(ethylene glycol)-block-poly(epsilon-caprolactone) (PEG-b-PCL) five-arm star block copolymer. A hydrophilic corona was then added to these hybrid
Global sources, lifetimes and mass balances of carbonyl sulfide (OCS) and carbon disulfide (CS2) in the earth's atmosphere.
Khalil MAK and Rasmussen RA.
Atmospheric Environment, 18(9), 1805-1813 (1984)
The mass budgets of carbonyl sulfide, dimethyl sulfide, carbon disulfide and hydrogen sulfide.
Watts SF.
Atmospheric Environment, 34(5), 761-779 (2000)
C60: a new form of carbon.
Kratschmer W, et al.
Nature, 347(6291), 354-358 (1990)
Strongly electron deficient sulfonyldithioformate based RAFT agents for hetero Diels-Alder conjugation: Computational design and experimental evaluation.
Nebhani L, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 47(22), 6053-6053 (2009)
條款
Separation of Sulfur dioxide; Hydrogen sulfide; Carbonyl sulfide; Methanethiol; Ethanethiol; Dimethyl disulfide; Carbon disulfide
Separation of 2-Ethyl-3-methylpyrazine; 1-Methylpyrrole; 2,3-Dimethylpyrazine; 2,5-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Diethylpyrazine; 2-Methylpyrazine; Carbon disulfide; Dimethyl disulfide; 2,6-Dimethylpyrazine