Merck
全部照片(5)
重要文件
243523
Sigma-Aldrich
氯化锡(II) 二水合物
ACS reagent, 98%
同義詞:
氯化亚锡 二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
SnCl2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
225.65
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
等級
ACS reagent
化驗
98%
98.0-103.0% (ACS specification)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reagent type: catalyst
core: tin
bp
652 °C (lit.)
mp
37-38 °C (dec.) (lit.)
溶解度
hydrochloric acid: passes test
water: soluble
負離子痕跡
sulfate (SO42-): passes test (lim. ~0.003%)
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.005%
Na: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
SMILES 字串
O.O.Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.2H2O.Sn/h2*1H;2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI 密鑰
FWPIDFUJEMBDLS-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
一般說明
SnCl2.2H2O 的晶体表现出单斜晶系和空间群 P21/c
應用
氯化锡(II)二水合物(SnCl2.2H2O)可用于制备吲哚。它可用于将共轭二氧杂环戊烯酮、共轭和非共轭缩醛(二甲氧基和二乙氧基缩醛)转化为醛。
它在 3-氨基咪唑并[1,2-a]吡啶的合成中起催化剂的作用。它可在受控条件下通过在 400-700℃ 之间进行热降解而合成二氧化锡(SnO2)纳米结构的前体。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Cardio-vascular system, Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
An X-Ray Redetermination of the Crystal Structure of Tin (II) Chloride Dihydrate.
Kiriyama H, et al.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 46(5), 1389-1395 (1973)
Tin (II) chloride dihydrate: A mild and efficient reagent for cleaving acetals.
Ford KL and Roskamp EJ.
Tetrahedron Letters, 33(9), 1135-1138 (1992)
Tin (II) Chloride Dihydrate Catalyzed Groebke Condensation: An Efficient Protocol for the Synthesis of 3-Aminoimidazo[1,2-a]pyridines.
Shaabani A, et al.
Chin. J. Chem., 27(2), 369-371 (2009)
Ruthenium-catalysed synthesis of indoles from anilines and trialkanolamines in the presence of tin (II) chloride dihydrate.
Cho CS.
Chemical Communications (Cambridge, England), 9, 995-996 (1998)
Optical properties of SnO2 nanostructures prepared via one-step thermal decomposition of tin (II) chloride dihydrate.
Al-Gaashani R, et al.
Materials Science and Engineering, B, 177(6), 462-470 (2012)