Merck
全部照片(4)
重要文件
221783
Sigma-Aldrich
氯化铜(II) 二水合物
reagent grade
同義詞:
氯化铜 二水合物
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CuCl2 · 2H2O
CAS號碼:
分子量::
170.48
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
reagent grade
蒸汽密度
>1 (vs air)
形狀
crystals
濃度
35.0-38.0% Cu (EDTA titration)
pH值
3-3.8
mp
100 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI 密鑰
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
氯化铜(II)二水合物可用于以下过程:
  • 作为可回收的促进剂,在温和的反应条件下将肟转化为羰基化合物。
  • 在无溶剂和微波辐射下,催化醛、β-酮酸酯和脲或硫脲的 Biginelli 缩合反应,形成二氢嘧啶酮。
  • 与氯化亚锡一起用于醛的烯丙基化。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
A novel Cu-catalysed three-component one-pot synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones using microwaves under solvent-free conditions
Gohain M, et al
Synlett, 2004(02), 0235-0238 (2004)
A green chemistry method for the regeneration of carbonyl compounds from oximes by using cupric chloride dihydrate as a recoverable promoter for hydrolysis
Quan N, et al
Synlett, 2011(07), 1028-1032 (2011)
A novel copper (II)/tin (II) reagent for aqueous carbonyl allylation: In situ diagnostics of reactive organometallics in water
Kundu A, et al
Organometallics, 16(22), 4796-4799 (1997)
Interaction of hydrazine with copper (II) chloride in acidic solutions. Formation, spectral and magnetic properties, and structures of copper (II), copper (I), and mixed-valence species.
Brown DB, et al.
Inorganic Chemistry, 18(10), 2635-2641 (1979)
An X-ray refinement of the crystal structure of copper (II) chloride dihydrate.
Engberg ?.
Acta Chemica Scandinavica, 24(10), 6-6 (1970)