Merck
全部照片(4)
重要文件
SRE0098
Sigma-Aldrich
牛血清白蛋白
≥98%, New Zealand origin, ≤3 EU/mg endotoxin, western blot: suitable, electrophoresis: suitable, ELISA: suitable
同義詞:
牛血清白蛋白 来源于牛血清, BSA, 牛白蛋白, 牛血清白蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
產品名稱
牛血清白蛋白, heat shock fraction, New Zealand origin, protease free, IgG free, fatty acid free, Ph 7.0, ≥98%
化驗
≥98%
形狀
lyophilized powder
分子量
~66 kDa
~66 kDa
純化經由
heat shock fractionation
來源
New Zealand origin
遊離脂肪酸含量含量
≤0.05% (NEFA)
雜質
essentially globulin free
≤3 EU/mg endotoxin
灰分
<2%
損耗
≤5%
pH值
7.0
溶解度
water: soluble (40 mg/ml)
正離子痕跡
heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
異物活動
protease ≤0.005 U/mg
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
BSA的某些构象和初级序列表位是人类对牛肉和牛奶过敏中的可疑过敏原。
準備報告
血清白蛋白可能也会被称为Fraction V。该命名惯例取自使用冷乙醇沉淀对血清蛋白进行分级的原始Cohn法。 血清白蛋白可在采用Cohn′法的第五乙醇分级中发现。 从此,有些人便开始使用“Fraction V”这一术语来描述血清白蛋白,无论使用的是什么制备方法。 也有人在使用该术语来描述通过乙醇分级方法而纯化得到血清白蛋白,而这种方法是相对于原始的Cohn法一直在得到高度的改良。Sigma-Aldrich生产和分销从各种主要方法纯化得到的血清白蛋白,包括真正的Cohn分级法、改良的乙醇分级方法、热休克和色谱法。 更多的纯化步骤包括结晶或木炭过滤。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)