重要文件
PHR2897
Supelco
玉米油
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
同義詞:
玉米油
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352211
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1148806
API 家族
corn oil
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 5x400 mg
應用
pharmaceutical
儲存溫度
2-30°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商提供了一种方便且经济的替代方案,可用于内部工作标准品的制备
應用
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034和ISO/IEC 17025生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
相關產品
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)