Key Documents
PHR1365
Supelco
拉米夫定
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
同義詞:
拉米夫定, 2′,3′-二脱氧-3′-硫胞苷, 3TC, Epivir, Epivir-HBV, Heptovir, Zeffix
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C8H11N3O3S
CAS號碼:
分子量::
229.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to BP 802
traceable to Ph. Eur. Y0000425
traceable to USP 1356836
API 家族
lamivudine
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2CS[C@H](CO)O2
InChI
1S/C8H11N3O3S/c9-5-1-2-11(8(13)10-5)6-4-15-7(3-12)14-6/h1-2,6-7,12H,3-4H2,(H2,9,10,13)/t6-,7+/m0/s1
InChI 密鑰
JTEGQNOMFQHVDC-NKWVEPMBSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
用于质量控制的制药二级标准品,为制药实验室和制造商制备内部工作标准品提供了一种方便、高性价比的替代方案。
拉米夫定是一种合成的嘧啶核苷类似物,对人类免疫缺陷病毒(HIV)具有潜在的作用。它是用于治疗HIV感染的一线疗法之一。
應用
拉米夫定可用作药物标准品,用于通过色谱分析技术 和分光光度技术测定药物制剂和血清样品中的分析物。
这些二级标准品是合格的认证标准物质(CRM)。它们适用于多种分析应用,包括但不限于药物释放测试、药物的定性和定量分析方法开发、食品和饮料质量控制检测以及其他校准需求。
生化/生理作用
拉米夫定是一种有效的核苷类似物逆转录酶抑制剂(nRTI)。 它是胞苷的类似物,除抑制乙型肝炎的逆转录酶外,还可抑制两种类型(1型和2型)的HIV逆转录酶。它需要磷酸化为其三磷酸形式才具有活性。3TC-三磷酸也抑制细胞DNA聚合酶。
分析報告
这些二级标准品可追溯至USP、EP(PhEur)和BP一级标准品。
其他說明
该认证标准物质(CRM)根据ISO 17034ISO/IEC 17025进行生产和认证。有关此CRM使用的所有信息均可在检验报告上找到。
腳註
想要查看本品的检验报告示例,请在下框中输入LRAA1469。这只是一个示例证书,可能与您收到的批次不符。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Determination of lamivudine and zidovudine in binary mixtures using first derivative spectrophotometric, first derivative of the ratio-spectra and high-performance liquid chromatography-UV methods
Uslu B and Ozkan SA
Analytica Chimica Acta, 466(1), 175-185 (2002)
Simultaneous determination of lamivudine and stavudine in antiretroviral fixed dose combinations by first derivative spectrophotometry and high performance liquid chromatography
Kapoor N, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 41(3), 761-765 (2006)
Simultaneous separation and determination of lamivudine and zidovudine in pharmaceutical formulations using the HPTLC method
Habte G, et al.
Analytical Letters, 42(11), 1552-1570 (2009)
Simultaneous determination of zidovudine and lamivudine in human serum using HPLC with tandem mass spectrometry
Kenney KB, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 22(6), 967-983 (2000)
Youwen Tan et al.
PloS one, 7(3), e32789-e32789 (2012-04-06)
Several recent reports have demonstrated that tyrosine (Y)-methionine (M)-aspartic acid (D)-aspartic acid (D) (YMDD) motif mutations can naturally occur in chronic HBV patients without antiviral treatment such as lamivudine therapy. This paper aims to assess the overall spontaneous incidence and