certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to Ph. Eur. Y0000306
traceable to USP 1046056
API 家族
azithromycin
CofA
current certificate can be downloaded
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
pharmaceutical (small molecule)
形式
neat
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
O.O.CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C38H72N2O12.2H2O/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28;;/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3;2*1H2/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-;;/m1../s1
InChI 密鑰
SRMPHJKQVUDLQE-KUJJYQHYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
生化/生理作用
分析報告
其他說明
腳註
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3