產品線
BioChemika
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
成份
Agar, 5.00 g/L
Sodium chloride, 5.00 g/L
Tryptose, 10.00 g/L
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbe id | growth & motility: suitable
microbiological culture: suitable
最終pH值
7.2±0.2 (25 °C)
應用
environmental
food and beverages
microbiology
適合性
nonselective for Enterobacter spp.
nonselective for Escherichia coli
nonselective for Klebsiella spp.
nonselective for Salmonella spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
nonselective for bacteria (General Media)
nonselective for coliforms
應用
建议用于检测细菌运动性。
準備報告
将20g动力试验培养基悬浮在1000ml蒸馏水中。加热至沸腾以完全溶解培养基。分装至试管中,并在15lbs.压力下(121°C)高压蒸汽灭菌15分钟。让试管培养基在直立状态下冷却。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
客戶也查看了
文章
有关用于分化和检测大肠杆菌和其他大肠菌群的选择性生长培养基的一篇文章。