Key Documents
M1678
Millipore
MUG EC 肉汤
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
同義詞:
4-甲基伞花基-β-D-葡糖苷酸大肠杆菌肉汤
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171606
NACRES:
NA.85
無菌
non-sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
NutriSelect® Plus
技術
microbiological culture: suitable
最終pH值
6.9±0.2 (25 °C)
應用
agriculture
environmental
food and beverages
veterinary
water monitoring
microbiology
適合性
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
應用
用于荧光法检测大肠杆菌。
成分
成分 (g/L)
酶水解酪蛋白,20.00
乳糖,5.00
胆盐混合物,1.50
磷酸氢二钾,4.00
磷酸二氢钾,1.50
氯化钠,5.00
4-甲基伞花基-β-D-葡糖苷酸 (MUG),0.05
準備報告
将37 g MUG EC肉汤悬浮于1L蒸馏水中。 分装到达拉姆氏倒置试管中。在15磅压力下(121°C)高压蒸汽灭菌12-15分钟。
腳註
我们现提供两种类型的培养基:GranuCult®优质颗粒状培养基和NutriSelect®高性价比粉末状培养基,可满足用户不同层次的需求。
商标后的品级称号basic(基础)、plus(加强)或prime(特级)代表产品的不同质控水平,从基础的质控到标准质控加强版到全面合规的特级质控水平。
法律資訊
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Feng, P.C.S.
Applied and Environmental Microbiology, 43, 132-132 (1982)
Jun Zhao et al.
Cell metabolism, 31(5), 937-955 (2020-04-24)
Cell proliferation and inflammation are two metabolically demanding biological processes. How these competing processes are selectively executed in the same cell remains unknown. Here, we report that the enzyme carbamoyl-phosphate synthetase, aspartyl transcarbamoylase, and dihydroorotase (CAD) deamidates the RelA subunit
文章
有关用于分化和检测大肠杆菌和其他大肠菌群的选择性生长培养基的一篇文章。