重要文件
FPPMCC4
Flash Point Standard - Pensky Martens
certified reference material, ASTM D 93 Proc. A (143.0 °C)
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
according to ASTM® D93
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
Paragon Scientific Ltd
應用
petroleum
pharmaceutical
形式
neat
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Pensky Martens Flash Point Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
This product is a certified reference material (CRM) certified to International Standards BS EN ISO / IEC 17025 and ISO 17034 under UKAS accreditation.
法律資訊
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Asp. Tox. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
158.0 °F
閃點(°C)
70 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 2
1 of 2