API 家族
clobazam
形狀
solid
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
製造商/商標名
BP
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
應用
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1C(=O)CC(=O)N(c2ccccc2)c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C16H13ClN2O2/c1-18-13-8-7-11(17)9-14(13)19(16(21)10-15(18)20)12-5-3-2-4-6-12/h2-9H,10H2,1H3
InChI 密鑰
CXOXHMZGEKVPMT-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... GABRA1(2554) , GABRA2(2555) , GABRA3(2556) , GABRA4(2557) , GABRA5(2558) , GABRA6(2559) , GABRB1(2560) , GABRB2(2561) , GABRB3(2562) , GABRD(2563) , GABRE(2564) , GABRG1(2565) , GABRG2(2566) , GABRG3(2567) , GABRP(2568) , GABRQ(55879)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
應用
Also used in monographs such as:
包裝
其他說明
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3