Key Documents
BCR486
纯化的人类 α-胎甲球蛋白(蛋白质量)
BCR®, certified reference material
同義詞:
人类 α-胎甲球蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
agency
BCR®
製造商/商標名
JRC
應用
clinical
格式
matrix material
儲存溫度
−20°C
分析報告
更多信息,请参阅:
BCR486
法律資訊
BCR is a registered trademark of European Commission
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)