Key Documents
ARK2046
SAFC
Lofepramine hydrochloride
製藥生產
同義詞:
N-(4-Chlorobenzoylmethyl)-3-(10,11-dihydro-5h-dibenz[b,f]azepin-5-yl)-n-methylpropylamine hydrochloride
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C26H28Cl2N2O
CAS號碼:
分子量::
455.42
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51292923
品質等級
SMILES 字串
Cl[H].CN(CCCN1c2ccccc2CCc3ccccc13)CC(=O)c4ccc(Cl)cc4
InChI
1S/C26H27ClN2O.ClH/c1-28(19-26(30)22-13-15-23(27)16-14-22)17-6-18-29-24-9-4-2-7-20(24)11-12-21-8-3-5-10-25(21)29;/h2-5,7-10,13-16H,6,11-12,17-19H2,1H3;1H
InChI 密鑰
ZWZIQPOLMDPIQM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
Lofepramine is an antidepressant; serotonin and norepinephrine re-uptake inhibitor (SNRI).
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)