重要文件
ARK2015
SAFC
Acepromazine Maleate
USP, BP Vet (For Veterinary use only)
製藥生產
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C23H26N2O5S
CAS號碼:
分子量::
442.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
51332833
agency
BP Vet (For Veterinary use only)
USP
品質等級
SMILES 字串
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
InChI 密鑰
FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)