Key Documents
79584
Supelco
2-Ethyl-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
同義詞:
Naproxen impurity J (PhEur), Ethylnerolin
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H14O
CAS號碼:
分子量::
186.25
Beilstein:
1862960
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
品質等級
API 家族
naproxen
化驗
≥98.0% (HPLC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤0.5% water
應用
pharmaceutical (small molecule)
格式
neat
SMILES 字串
CCC1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
InChI
1S/C13H14O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h4-9H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
HTNFZFBCAOZBRK-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)