Merck
全部照片(3)
Key Documents
74382
Supelco
N -七氟丁基咪唑
for GC derivatization, LiChropur, ≥98.0% (GC)
同義詞:
1-(全氟丁酰)咪唑, NSC 151966
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H3F7N2O
CAS號碼:
分子量::
264.10
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12000000
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for GC derivatization
品質等級
化驗
≥98.0% (GC)
98.5-101.0% (wt., NT)
形狀
liquid
品質
LiChropur
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.3865 (lit.)
bp
161 °C (lit.)
密度
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
InChI 密鑰
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
在使用气相色谱法分析人血清样品中氨基糖苷类药物如庆大霉素、妥布霉素、奈替尼辛和阿米卡星时,N-七氟稳健咪唑可用作衍生剂。
法律資訊
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J W Mayhew et al.
Journal of chromatography, 151(2), 133-146 (1978-04-11)
A gas-liquid chromatographic (GLC) method is presented for the rapid analysis of gentamicin, tobramycin, netilmicin, and amikacin from human serum. This procedure may have application to all aminoglycoside drugs. The three isomers of gentamicin are resolved as two bands, while