重要文件
70169
Millipore
Casein Peptone suitable for biotechnology and microbiology
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥12% Nitrogen, ≤5.5% Amino
同義詞:
大豆蛋白胨, 酶消化物 来源于酪蛋白
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
NACRES:
NA.85
產品名稱
胰酶消化酪蛋白胨, Pancreatic digest of casein, suitable for microbiology
生物源
bovine milk
品質等級
形狀
powder
成份
total nitrogen (N), ≥12%
燃燒殘留物
≤10%
損耗
≤6% loss on drying
pH值
6.8±0.5 (25 °C, 2% in H2O)
溶解度
H2O: 2%, clear, faintly to light yellow
應用
food and beverages
microbiology
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
从酪蛋白胰腺消化液中提取的蛋白胨用作分离和培养苛养和非苛养细菌、真菌和一些原生动物的培养基的氮源。它是一种具有高溶解度的精制水解产物,用作微生物营养物质。推荐作为分析微生物学和工业发酵培养基中一种丰富的氨基酸和多肽来源。
應用
从酪蛋白胰腺消化液中提取的蛋白胨建议用于实验室培养基和发酵,并已用于抗生素、毒素和酶生产。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Sergi Raurich et al.
Journal of microbiological methods, 163, 105646-105646 (2019-06-04)
The use of probiotics in animal nutrition to provide health benefits is widely accepted. Bifidobacterium animalis (BAN) is an example of a commonly used beneficial strain. BAN is applied in a multi-strain feed additive for poultry. As part of the