等級
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
品質等級
化驗
≥90% (GC)
形狀
liquid
品質
LiChropur™
反應適用性
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
技術
gas chromatography (GC): suitable
折射率
n20/D 1.353 (lit.)
n20/D 1.353
bp
148 °C (lit.)
密度
1.254 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CN(C(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H12F7NOSi/c1-16(18(2,3)4)5(17)6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1-4H3
InChI 密鑰
CMXKINNDZCNCEI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
- 正离子化学电离气相色谱-质谱法同时测定人发中的可卡因、阿片类药物及其代谢物:研究表明,N-甲基-N-三甲基甲硅烷基七氟丁酰胺可在法医毒理学领域用于分析人发中的药物残留,为检测痕量水平的此类化合物提供了一种可靠的方法(Höld KM, Wilkins DG, Rollins DE, Joseph RE Jr, Cone EJ, 1998)。
- 负离子化学电离质谱法检测头发中的司坦唑醇:本研究使用N-甲基-N-三甲基硅烷基七氟丁酰胺对头发样品中的司坦唑醇(一种增强性能的类固醇)进行高灵敏度检测。这种方法在体育运动的兴奋剂分析中特别有用,可确保公平竞争(Höld KM, Wilkins DG, Crouch DJ, Rollins DE, Maes RA, 1996)。
其他說明
法律資訊
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
91.4 °F - closed cup
閃點(°C)
33 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
文章
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs
Results of a study involving the ability few Fluka silylating reagents to form GC-MS-compatible trimethylsilylmethyl derivatives of NSAIDs