化驗
≥96.0% (GC)
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
雜質
≤1.0% water
折射率
n20/D 1.401-1.409
n20/D 1.404 (lit.)
bp
110-112 °C (lit.)
mp
−52 °C (lit.)
密度
0.957 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CCC(=O)C(C)=O
InChI
1S/C5H8O2/c1-3-5(7)4(2)6/h3H2,1-2H3
InChI 密鑰
TZMFJUDUGYTVRY-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
注意
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
66.2 °F - open cup
閃點(°C)
19 °C - open cup
客戶也查看了
條款
-Cymene; 2,5-Dimethylpyrrole; Acetoin, ≥96%, FCC, FG; 2,5-Dimethylpyrazine; 2,6-Dimethylpyrazine; 2-Ethylpyrazine, ≥98%, FG; 2,3-Dimethylpyrazine; 4-Heptanone; 3-Ethylpyridine; 2,3,5-Trimethylpyrazine; Furfural; Pyrrole; Furfuryl acetate; Linalool; Linalyl acetate; 5-Methylfurfural; γ-Butyrolactone; 2-Acetyl-1-methylpyrrole; Furfuryl alcohol; 2-Acetylpyrrole; Pyrrole-2-carboxaldehyde