化驗
≥95.0% (HPLC)
光學活性
[α]/D -14.0±2.0°, c = 0.2 in H2O
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
雜質
≤10.0% water
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(/C=C/CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI 密鑰
LOSHAHDSFZXVCT-WTNCMQEWSA-N
相關類別
推薦產品
请在我们的在线平台NMR用请在我们的在线平台NMR用ChemisTwin®查找本产品的数字化标准物质。您可以利用ChemisTwin®上的数字化等效物质进行样品确认和化合物定量(采用数字化外标)。您可以查看该物质的NMR 谱,点击鼠标即可与您的样品在线比较。点击此处了解更多信息,并开始免费试用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3