重要文件
49853
Supelco
[(3R)-3-羟基十二酰基]-L-肉碱
analytical standard
同義詞:
(2R)-3-羧基-2-[[(3R)-3-羟基-1-氧十二酰基]氧基]-N,N,N-三甲基-1-丙烷 内盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H37NO5
CAS號碼:
分子量::
359.50
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
NACRES:
NB.21
等級
analytical standard
品質等級
化驗
≥95.0% (LC/MS)
光學活性
[α]/D -20±3°, c = 0.1 in methanol
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
形式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCCCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C19H37NO5/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-16(21)13-19(24)25-17(14-18(22)23)15-20(2,3)4/h16-17,21H,5-15H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
InChI 密鑰
ULWDPUHFMOBGFJ-IAGOWNOFSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)