重要文件
44051
Millipore
Thayer-Martin 添加剂 I
suitable for microbiology
同義詞:
V.C.N.T. 添加剂
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
41171614
NACRES:
NA.74
無菌
sterile
品質等級
形狀
powder
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
應用
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
儲存溫度
2-8°C
適合性
Neisseria spp.
應用
推荐用于选择性分离淋病奈瑟球菌和脑膜炎奈瑟球菌的抗生素添加剂。
成分
组分(每瓶足够用于 500mL 培养基):
万古霉素 1.5mg
甲磺酸粘杆菌素 3.75mg
甲氧苄氨嘧啶 2.5mg
nyastin 6′250 单位
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)