濃度
100 μg/mL in cyclohexane
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
environmental
格式
single component solution
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
c1ccc2c(c1)c3cccc4ccc5cccc2c5c34
InChI
1S/C20H12/c1-2-8-16-15(7-1)17-9-3-5-13-11-12-14-6-4-10-18(16)20(14)19(13)17/h1-12H
InChI 密鑰
TXVHTIQJNYSSKO-UHFFFAOYSA-N
應用
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-0.4 °F
閃點(°C)
-18 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
客戶也查看了
條款
GC Analysis of Polynuclear Aromatic Hydrocarbons (PAHs) in Salmon on SPB®-608 (20 m x 0.18 mm I.D., 0.18 µm) after QuEChERS Cleanup using Supel™ QuE Z-Sep, Fast GC Analysis