重要文件
34095
Supelco
氟啶胺
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
3-氯-N-(3-氯-5-三氟甲基-2-吡啶基)-α,α,α-三氟-2,6-二硝基-对甲苯胺, 3-氯-N-(3-氯-2,6-二硝基-4-三氟甲基苯基)-5-三氟甲基-2-吡啶胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C13H4Cl2F6N4O4
CAS號碼:
分子量::
465.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
形式
neat
SMILES 字串
[O-][N+](=O)c1cc(c(Cl)c(c1Nc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C13H4Cl2F6N4O4/c14-6-1-4(12(16,17)18)3-22-11(6)23-9-7(24(26)27)2-5(13(19,20)21)8(15)10(9)25(28)29/h1-3H,(H,22,23)
InChI 密鑰
UZCGKGPEKUCDTF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
氟啶胺是一种2,6-二硝基苯胺保护性杀菌剂,属于吡啶胺家族。 它主要应用在农业中。
應用
有关合适仪器技术的更多信息,请参考产品分析证书。如需进一步支持,请联系技术服务。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
The species sensitivity distribution approach compared to a microcosm study: a case study with the fungicide fluazinam
Wijngaarden V.A.P.R
Ecotox. Environ. Safety, 73, 109-122 (2010)
Fluazinam-induced apoptosis of SH-SY5Y cells is mediated by p53 and Bcl-2 family proteins
Lee EJ, et al.
Neurotoxicology, 32, 702-710 (2011)
Fate of azoxystrobin, fluazinam, kresoxim-methyl, mepanipyrim, and tetraconazole from vine to wine
Cabras P, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 46, 3249-3251 (1998)
Handbook of Pesticide Toxicology, Two-Volume Set: Principles and Agents, Volume 1, 1 (2001)
Cells?Advances in Research and Application: 2012 Edition (2012)