重要文件
33696
Supelco
百克敏(吡唑醚菌酯)
PESTANAL®, analytical standard
同義詞:
{2- [1-(4-氯苯基)-1H-吡唑-3-基氧基甲基]苯基}甲氧基氨基甲酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C19H18ClN3O4
CAS號碼:
分子量::
387.82
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
等級
analytical standard
品質等級
產品線
PESTANAL®
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
應用
agriculture
environmental
格式
neat
SMILES 字串
CON(C(=O)OC)c1ccccc1COc2ccn(n2)-c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C19H18ClN3O4/c1-25-19(24)23(26-2)17-6-4-3-5-14(17)13-27-18-11-12-22(21-18)16-9-7-15(20)8-10-16/h3-12H,13H2,1-2H3
InChI 密鑰
HZRSNVGNWUDEFX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
唑菌胺酯可以被称为广谱杀菌剂,被用于保存高价值的农作物,具有预防作用、治愈性以及长效性。
唑菌胺酯可以被称为广谱杀菌剂,被用于保存高价值的农作物,具有预防作用、治愈性以及长效性。
應用
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品的分析证书。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
推薦產品
在我们的NMR在线平台ChemisTwin®上可以找到本品对应的数字化标准物质。您可使用ChemisTwin®上的数字等效品鉴定您的样品并进行定量分析(使用数字化外标)。可查看该物质的NMR谱图,只需点击几次鼠标,就能进行在线样品比对。欢迎点击了解更多,开启免费试用之旅。
法律資訊
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
象形圖
Skull and crossbonesEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Production and characterization of monoclonal antibodies specific to the strobilurin pesticide pyraclostrobin
Mercader.VJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56(17), 7682-7690 (2008)
Production and characterization of monoclonal antibodies specific to the strobilurin pesticide pyraclostrobin
Mercader.VJ, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 56, 7682-7690 (2008)
Krieger R et al.
Handbook of Pesticide Toxicology, Two-Volume Set: Principles and Agents, Volume 1, 1(2) (2001)
Development of immunoaffinity columns for pyraclostrobin extraction from fruit juices and analysis by liquid chromatography with UV detection
Esteve-Turrillas. AF, et al et al.
Journal of Chromatography A, 1218(30), 4902-4909 (2011)
Development of immunoaffinity columns for pyraclostrobin extraction from fruit juices and analysis by liquid chromatography with UV detection
Esteve-Turrillas. AF, et al
Journal of Chromatography A, 1218, 4902-4909 (2011)