重要文件
18179
Supelco
普鲁兰多糖标准品
certified reference material, certified according to DIN, for GPC, 6,000
登入查看組織和合約定價
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
酶號碼:
E1204
NACRES:
NA.24
等級
certified reference material
for GPC
品質等級
儲存期限
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~5400
Mp ~5600
Mw ~5900
Mw/Mn ~1.09
分析物化學類別
oligosaccharides
技術
gel permeation chromatography (GPC): suitable
應用
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
形式
neat
儲存溫度
2-8°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
普鲁兰多糖标准品主要用于获取纤维素样品的分子量分布。它主要由通过α-(1→6)键连接的聚麦芽三糖单元组成。
應用
它可用于使用凝胶渗透色谱法测定水解产物的分子量,用于研究几丁质和部分脱乙酰基几丁质的酶促降解的研究。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
如果您需要協助,請聯絡 客戶支援
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Enzymatic degradation of chitins and partially deacetylated chitins.
Shigemasa, Yoshihiro, et al.
International Journal of Biological Macromolecules, 16.1, 43-49 (1994)
Chi-San Wu
Handbook Of Size Exclusion Chromatography And Related Techniques: Revised And Expanded, 336-336 (2003)