重要文件
06756
Sigma-Aldrich
(1R,2S)-顺式-2-氨基环戊醇 盐酸盐
≥98.0% (TLC)
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C5H11NO · HCl
CAS號碼:
分子量::
137.61
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
官能基
hydroxyl
SMILES 字串
Cl.N[C@H]1CCC[C@H]1O
InChI
1S/C5H11NO.ClH/c6-4-2-1-3-5(4)7;/h4-5,7H,1-3,6H2;1H/t4-,5+;/m0./s1
InChI 密鑰
ZFSXKSSWYSZPGQ-UYXJWNHNSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)