重要文件
03759
Sigma-Aldrich
L-β-高赖氨酸 二盐酸盐
≥98.0% (TLC)
同義詞:
(S)-3,7-二氨基庚酸 二盐酸盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C7H16N2O2 · 2HCl
CAS號碼:
分子量::
233.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥98.0% (TLC)
形狀
powder or crystals
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI 密鑰
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)