重要文件
72713
Sigma-Aldrich
L -3-氨基丁酸
≥97.0% (TLC)
同義詞:
(+)-β-氨基异丁酸, (2S)-3-氨基-2-甲基丙酸, (S)-β-AIB, (S)-β2-高丙氨酸, (S)-3-氨基-2-甲基丙酸, L-α-甲基-β-丙氨酸, S-BAIBA
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C4H9NO2
CAS號碼:
分子量::
103.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
NACRES:
NA.26
品質等級
化驗
≥97.0% (TLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D 13±2°, c = 1 in 0.5 M HCl
SMILES 字串
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI 密鑰
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)