重要文件
00797
Sigma-Aldrich
甲基-三辛基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺
for electrochemistry, ≥99% (NMR)
同義詞:
三辛基甲基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺, 甲基三正辛基铵双(三氟甲烷磺酰)亚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H54F6N2O4S2
CAS號碼:
分子量::
648.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥99% (NMR)
形狀
liquid
雜質
≤300 ppm water
折射率
n20/D 1.439
傅導性
~0.04 mS/cm
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤20 mg/kg
chloride (Cl-): ≤20 mg/kg
fluoride (F-): ≤20 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
官能基
amine
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.C2F6NO4S2/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h5-25H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
LAGQNGWYNLUQRI-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
甲基-三辛基铵双(三氟甲基磺酰)亚胺是一种离子液,由于具有低挥发性、高电导率、优异的电化学窗口和溶解多种物质的能力等特性,在传感器、电池和电容器等各类电化学应用中用作电解质。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Ionic Liquids for Electrochemical Applications