重要文件
40963
Sigma-Aldrich
1-丁基-1-甲基吡咯烷双(三氟甲磺酰)亚胺
for electrochemistry, ≥98.5% (T)
同義詞:
1-丁基-1-甲基吡咯烷鎓 N,N-双[(三氟甲基)磺酰基]酰胺, 1-丁基-1-甲基吡咯烷鎓双(三氟甲磺酰基)酰胺, 1-丁基-1-甲基吡咯烷鎓双三氟甲酰亚胺, N-丁基-N-甲基吡咯烷鎓双三氟甲酰亚胺
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H20F6N2O4S2
CAS號碼:
分子量::
422.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
for electrochemistry
品質等級
化驗
≥98.5% (T)
形狀
liquid
雜質
≤400 ppm water
傅導性
2.0 mS/cm
mp
-18 °C
負離子痕跡
bromide (Br-): ≤25 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤50 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
官能基
fluoro
SMILES 字串
CCCC[N+]1(C)CCCC1.FC(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H20N.C2F6NO4S2/c1-3-4-7-10(2)8-5-6-9-10;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8/h3-9H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
HSLXOARVFIWOQF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
1-丁基-1-甲基吡咯烷双(三氟甲基磺酰基)酰亚胺是一种离子液体,可用作分离 2-丙醇和水的共沸混合物的溶剂
  • 研究了镁空气电池中电极材料对电催化氧还原 (ORR) 和析氧 (OER) 反应的活性。
  • 作为齿轮和机器的润滑剂。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Viscosity-pressure dependence for nanostructured ionic liquids. Experimental values for butyltrimethylammonium and 1-butyl-3-methylpyridinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide.
Dakkach M, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 121(7), 27-38 (2018)
Tribological Properties of Two Bis (trifluoromethylsulfonyl) imide-Based Ionic Liquids on Steel-Steel Contact.
Sanchez FL, et al.
Tribology & Lubrication Technology, 70(7), 44-44 (2014)
Study of separation of water+2-propanol mixture using different ionic liquids: 1-Butyl-3-methylimidazolium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide or 1-butyl-1-methylpyrrolidinium bis (trifluoromethylsulfonyl) imide.
Cumplido MP, et al.
The Journal of Chemical Thermodynamics, 116, 32-41 (2018)
Electrocatalytic Oxygen Reduction and Oxygen Evolution in Mg-Free and Mg-Containing Ionic Liquid 1-Butyl-1-Methylpyrrolidinium Bis (Trifluoromethanesulfonyl) Imide.
Bozorgchenani M, et al.
ChemElectroChem, 5(18), 2600-2611 (2018)
文章
Ionic Liquids for Electrochemical Applications