產品線
BioUltra
品質等級
化驗
≥99.0% (T)
形狀
powder or crystals
雜質
insoluble matter, passes filter test
燃燒殘留物
≤0.1%
損耗
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH值
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
有用的pH值範圍
6.0-7.2
pKa (25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
溶解度
H2O: 0.05 M, clear, colorless
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
正離子痕跡
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
&lambda ;
0.05 M in H2O
紫外吸收
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES 字串
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI 密鑰
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3