40-0105
1 of 10
Supelco
1.09439
即用型pH标准液
B4895
缓冲液,认证标准品
B5020
1.99006
Buffer solutions
1.09435
97785-U
VersaPak® 硅胶柱
Sigma-Aldrich
B4770
28359-U
domnick hunter® 零空气发生器
182230
聚甲基丙烯酸甲酯
1.00063
醋酸(冰)100%
available only in Japan
100
10.01 (25 °C)
environmentalfood and beveragesgeneral analyticalindustrial qcpharmaceutical
mixture
15-25°C
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
未看到正確版本?