重要文件
28-1440
Sigma-Aldrich
硫酸银
JIS special grade, ≥99.5%
同義詞:
硫酸二银(I)盐
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ag2SO4
CAS號碼:
分子量::
311.80
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗:
≥99.5%
等級:
JIS special grade
形狀:
solid
等級
JIS special grade
化驗
≥99.5%
形狀
solid
存貨情形
available only in Japan
mp
652 °C (lit.)
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI 密鑰
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
CorrosionEnvironment
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)