重要文件
12-1540
Sigma-Aldrich
Gram′s stain solution (III)
同義詞:
Basic Fuchsin, Basic Violet 14, Fuchsin basic, Magenta, Rosaniline
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C20H20ClN3
CAS號碼:
分子量::
337.85
顏色索引編號:
42510
Beilstein:
4166684
分類程式碼代碼:
12352106
形狀
liquid
存貨情形
available only in Japan
SMILES 字串
Cl[H].Cc1cc(ccc1N)\C(c2ccc(N)cc2)=C3\C=CC(=N)C=C3
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
法律資訊
Magenta is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2