形狀
solution
品質等級
用途
sufficient for 40 labeling reactions
包裝
pkg of 160 μL
製造商/商標名
Roche
環保替代產品特色
Designing Safer Chemicals
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環保替代類別
儲存溫度
−20°C
一般說明
DIG-High Prime是酶和核苷酸的混合物,用于用地高辛-11-dUTP 快速标记随机引物DNA。在此方法中,将随机寡核苷酸的3′-OH末端作为引物,由Klenow聚合酶合成变性DNA的互补DNA链。经一小时孵育或过夜孵育后,得到高产量的DIG 标记探针。
我们致力于为您提供更环保的替代产品,以符合“绿色化学的12项原则”的一项或多项原则要求。该产品设计为更安全的化学品。 DIG系统是灵敏且具有成本效益的方案,可替代放射性标记和放射法检测核酸。有许多已发表论文证明DIG系统的通用性,因此,使用放射性标记不再是标记用于杂交DNA的唯一选择。
特異性
热灭活:通过加入 2 μl 0.2 M EDTA(pH8.0)和/或加热至 65℃ 10 分钟来终止反应。
應用
DIG-High Primer标记DNA探针用于多种杂交技术:
- Southern 印迹
- Northern 印迹
- 斑点/狭缝印迹
- 筛选基因文库
- 原位杂交
特點和優勢
DIG-High Prime 保证有效标记:
标记效率:
用 1μg 模板进行的标准标记反应在 1 小时后产生 0.8μg 新合成的洋地黄毒苷标记的 DNA,在 + 37℃ 温育 20 小时后产生 2μg。
内容
5x 浓缩的随机引物混合物:1U/ μl Klenow 聚合酶,标记级,1mM dATP,1mM dCTP,1mM dGTP,0.65mM dTTP,0.35mM DIG-11-dUTP,在 50%(v/v)甘油中碱不稳定。
- 标准反应中 DNA 含量范围为 10ng 至 3μg。
- 不同长度的 DNA,从小的限制性片段到 λ 或粘粒 DNA。
- DNA,超螺旋或线性化。
- 低熔点琼脂糖中的 DNA。
标记效率:
用 1μg 模板进行的标准标记反应在 1 小时后产生 0.8μg 新合成的洋地黄毒苷标记的 DNA,在 + 37℃ 温育 20 小时后产生 2μg。
内容
5x 浓缩的随机引物混合物:1U/ μl Klenow 聚合酶,标记级,1mM dATP,1mM dCTP,1mM dGTP,0.65mM dTTP,0.35mM DIG-11-dUTP,在 50%(v/v)甘油中碱不稳定。
品質
功能测试:
在 1μg 线性化 pBR 328 的标准测定中,1 小时后合成 0.8μg DIG 标记的 DNA,20 小时后合成 2.3μg。当该标记的 DNA 用于以 20ng/ml 的浓度杂交时,通过化学发光,用抗 DIG-碱性磷酸酶缀合物和 CSPD 在斑点印迹或 Southern 印迹上检测 0.03pg 同源 DNA。
在 1μg 线性化 pBR 328 的标准测定中,1 小时后合成 0.8μg DIG 标记的 DNA,20 小时后合成 2.3μg。当该标记的 DNA 用于以 20ng/ml 的浓度杂交时,通过化学发光,用抗 DIG-碱性磷酸酶缀合物和 CSPD 在斑点印迹或 Southern 印迹上检测 0.03pg 同源 DNA。
原則
根据随机引物标记技术,用 DIG-High Prime 产生 DIG 标记的 DNA 探针。DIG-High Prime 是一种专门开发的反应混合物,含有地高辛-11-dUTP 和随机引物标记所需的所有试剂,包括 Klenow 酶,在优化的 5x 浓缩反应缓冲液(在 50% 甘油中)中预混合。
準備報告
反应混合物或杂交缓冲液中的 DIG 标记的探针在 -15 至 -25℃ 下可稳定储存超过 12 个月。如果在使用前新鲜变性,它们可以重复使用几次。
检测时间:80 分钟
样品材料
注意:为了获得最佳结果,模板 DNA 应该线性化,并且片段长度为 100bp,或更长。如果 DNA 模板 >5kb,在标记前使用 4bp 切口的限制性内切酶进行限制性消化。
检测时间:80 分钟
样品材料
- 至少 100bp 的 DNA 片段
- 线性化质粒,粘粒或 λDNA
- 超螺旋 DNA
- 或最小量的 DNA(10ng),例如从凝胶或熔融琼脂糖中分离的 DNA 限制片段
注意:为了获得最佳结果,模板 DNA 应该线性化,并且片段长度为 100bp,或更长。如果 DNA 模板 >5kb,在标记前使用 4bp 切口的限制性内切酶进行限制性消化。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
No data available
閃點(°C)
No data available
客戶也查看了
Light regulation of asexual development in the rice blast fungus, Magnaporthe oryzae
<BIG>Lee K, et al.</BIG>
Fungal genetics and biology : FG & B, 43 (2006)
Characterization of the Chromosomal Transmission of Intergeneric Hybrids of spp. and by Genomic in situ Hybridization.
Wang X
Crop Science, 50, 1642-1648 (2010)
文章
Digoxigenin (DIG) labeling methods and kits for DNA and RNA DIG probes, random primed DNA labeling, nick translation labeling, 5’ and 3’ oligonucleotide end-labeling.