化驗
>95% (SDS-PAGE)
形狀
solution
比活性
>5*10^6 U/mg
包裝
pkg of 100,000 U (20 μg, 1 ml)
製造商/商標名
Roche
儲存溫度
−20°C
一般說明
IFN-γ(干扰素-γ)是由自然杀伤T细胞、巨噬细胞、Th1 CD4 T细胞和活化的CD8 T细胞产生的,并且随着年龄的增长而增加。
小鼠重组干扰素-γ(mlFN-γ)在大肠杆菌中产生的,并通过标准色谱技术进行纯化。
一级结构:一条多肽链(131 个氨基酸)与小鼠天然IFN- ?(133 个氨基酸)相同,但缺少羧基末端的最后两个氨基酸并且未糖基化。糖基化对生物活性不是必需的。
一级结构:一条多肽链(131 个氨基酸)与小鼠天然IFN- ?(133 个氨基酸)相同,但缺少羧基末端的最后两个氨基酸并且未糖基化。糖基化对生物活性不是必需的。
(mIFN- γ , NIH, reference standard, Gg 02–901-533, at least the same specific activity (EC 50 ) compared to the indicated standard is guaranteed.
特異性
物种特异性:小鼠
應用
小鼠干扰素-γ(mIFN-γ)已被用于细胞培养。
重组小鼠干扰素-γ是研究IFN-γ (干扰素-γ)在小鼠模型系统中的作用的宝贵工具。
生化/生理作用
干扰素-γ(IFNγ)参与细胞介导的免疫,并对免疫细胞和靶组织具有促炎性作用。它的功能各不相同,取决于具体组织。IFNγ通过增加靶细胞上的MHC-1表达来诱导T细胞介导的免疫反应,并通过表达于免疫和非免疫细胞上的IFNγ受体发挥作用。IFNγ与结肠炎和干燥综合征有关。
品質
- 纯度:>95% (SDS-PAGE)
- 内毒素级别:<0.1 EU/μg(LAL 试验),<10 EU/ml(LAL 试验)
序列
重组小鼠干扰素-γ(mIFN-γ)的一级结构与天然小鼠 IFN-γ 相同(一条多肽链,131 个氨基酸),然而,重组 mIFN-γ缺少C末端的最后两个氨基酸并且未糖基化。糖基化对生物活性不是必需的。
链长 131 AA
單位定義
EC50 定义: 产生相当于1单位NIH IFN-γ 参考标准品(Gg 02–901-533)表达的抗病毒活性所需的 mIFN- γ的量(L 细胞-EMC 病毒/细胞病变效应)(1 单位=0.2 ng/ml)。
EC50 定义:一个单位是指产生相当于1单位NIH IFN-γ参考标准品(Gg 02-901-533)表达的抗病毒活性所需的 mIFN- γ的量(L 细胞-EMC 病毒/细胞病变效应)(1 单位等于≤0.2 ng/ml)。
外觀
使用孔径为 0.2 μm 的滤膜过滤溶液,100000 U/ml(20 μg/ml),溶于PBS(磷酸盐缓冲液)和BSA(牛血清白蛋白),1 mg/ml [BSA纯度:98%,内毒素(LAL):< 1 EU/mg BSA]。
準備報告
工作溶液:用PBS或含1 mg/ml(0.1%)BSA或1-10%血清的培养基稀释mlFN-γ浓缩液(100,000 U/ml)。
储存条件(工作溶液):-15至-25°C
将分装溶液储存在-15至-25°C。
避免反复冻融。
储存条件(工作溶液):-15至-25°C
将分装溶液储存在-15至-25°C。
避免反复冻融。
其他說明
仅用于生命科学研究。不可用于诊断。
仅用于生命科学研究。不用于诊断操作。
1EU 相当于 0.1 ng。
1EU 相当于 0.1 ng。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
閃點(°F)
does not flash
閃點(°C)
does not flash
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
客戶也查看了
Interferon-gamma deficiency protects against aging-related goblet cell loss.
Oncotarget, 7(40), 64605-64605 (2016)
The Rac-specific exchange factors Dock1 and Dock5 are dispensable for the establishment of the glomerular filtration barrier in vivo.
Small Gtpases, 4(4), 221-230 (2013)
Interferon-? derived from cytotoxic lymphocytes directly enhances their motility and cytotoxicity.
Cell Death & Disease, 8(6), e2836-e2836 (2017)
The mTORC2/Akt/NF?B pathway-mediated activation of TRPC6 participates in adriamycin-induced podocyte apoptosis.
Cellular Physiology and Biochemistry, 40(5), 1079-1093 (2016)
Bio-protocol, 10(15) (2020-11-20)
Studying monocytic cells in isolated systems in vitro contributes significantly to the understanding of innate immune physiology. Functional assays produce read outs which can be used to measure responses to selected stimuli, such as pathogen exposure, antigen loading, and cytokine