重要文件
SCT066
Sigma-Aldrich
BioTracker Tau细丝pFTAA活细胞染料
同義詞:
活细胞成像探针
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12171501
NACRES:
NA.32
技術
cell based assay: suitable
一般說明
蛋白质错误折叠疾病的特征是蛋白质聚集物的沉积。蛋白质沉积的积累,即所谓的淀粉样蛋白,是几种破坏性疾病的组织病理学标志,开发敏感的光学配体来检测和表征这些疾病相关结构备受关注。
BioTracker Tau纤维pFTAA活细胞染料是一种新型荧光探针,可以结合并区分转基因小鼠脑组织中阿尔茨海默病(AD)样病理中的淀粉样蛋白b(A?)斑块和Tau神经原纤维缠结(NFT)。
光谱学性质:
  • 激发:405 nm
  • 发射:550 nm
参考文献
Klingstedt T et al. The Structural Basis for Optimal Performance of Oligothiophene-Based Fluorescent Amyloid Ligands: Conformational Flexibility is Essential for Spectral Assignment of a Diversity of Protein Aggregates.Chem Eur J. 2013, 19, 10179-10192.
應用
应用:活细胞荧光成像
活细胞成像染料,用于检测疾病相关蛋白聚集体,如淀粉样蛋白沉积。
品質
纯度:≥通过HNMR、LC-MS和HPLC以及元素分析确认为98%
摩尔质量:704.65 g/mol
其他說明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1