技術
cell based assay: suitable
一般說明
棕色脂肪细胞组织(BAT)存在于人类新生儿、小婴儿和成年人体内。刺激BAT能量消耗被认为是治疗肥胖症和糖尿病的潜在新药靶点,为此人们对新机制和新物质的关注与日俱增。然而,为了促进突破性疗法的开发,必须掌握测量BAT特征功能的技术。
BioTracker™ ERthermAC热敏活细胞染料是一种基于BODIPY的新型染料,能够对单个棕色脂肪细胞的产热进行成像。该染料具有体积小、细胞吸收性好、细胞毒性低和光稳定性强等特点,因此具有很好的生物相容性。使用这种染料获得的数据与传统方法测量的线粒体去极化、耗氧量和细胞外酸化率数据以及使用calScreener获得的热功率测量值相当:
光谱学性质:
参考文献:
Kriszt R et al. Optical visualization of thermogenesis in stimulated single-cell brown adipocytes.Sci Rep.2017 May 3;7(1):1383.
BioTracker™ ERthermAC热敏活细胞染料是一种基于BODIPY的新型染料,能够对单个棕色脂肪细胞的产热进行成像。该染料具有体积小、细胞吸收性好、细胞毒性低和光稳定性强等特点,因此具有很好的生物相容性。使用这种染料获得的数据与传统方法测量的线粒体去极化、耗氧量和细胞外酸化率数据以及使用calScreener获得的热功率测量值相当:
光谱学性质:
- 吸收率:565 nm
- 发射:590 nm(橙色/红色),极化线粒体
- 发射:527 nm(绿色),去极化线粒体
参考文献:
Kriszt R et al. Optical visualization of thermogenesis in stimulated single-cell brown adipocytes.Sci Rep.2017 May 3;7(1):1383.
應用
应用:活细胞荧光成像
活细胞成像热敏染料,用于观察棕色脂肪细胞的产热。
品質
纯度:≥通过HNMR、LC-MS和HPLC以及元素分析确认为98%
摩尔质量:541.28 g/mol
摩尔质量:541.28 g/mol
其他說明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途
法律資訊
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3