agency
AFNOR
產品線
TRANSIA®
儲存期限
3‑9 mo.
包裝
pkg of 960 tests
製造商/商標名
BioControl Systems SA0190
技術
ELISA: suitable
輸入
food(s)
應用
food and beverages
pathogen testing
儲存溫度
2-8°C
適合性
Salmonella spp.
一般說明
TRANSIA®平板沙门氏菌 金是一种ELISA 测试试剂盒。它结合经过实践检验的抗原-抗体“夹心“检测技术,用于检测食品和环境样品中的沙门氏菌。聚苯乙烯微量滴定板孔上包被的高度特异性抗体可以捕获并结合目标抗原(如果存在)。将连接偶联酶的检测抗体引入,则形成一种抗体/抗原/抗体夹心结构。最后,添加底物,底物由偶联酶转化产生颜色变化,从而显示目标病原体的存在。全面的AOAC 和 AFNOR验证和内置式阳性和阴性对照结合起来让用户对结果充满信心。高效的可拆式96孔形式和自动化装置令其特别适合大体积测试。
應用
TRANSIA®平板沙门氏菌 金用于检测沙门氏菌 。该测定法可可靠地回收和检测各种食品和环境样品中低水平的沙门氏菌®。
特點和優勢
- 沙门氏菌检测的准确方法:
TRANSIA®平板沙门氏菌金是一种夹心酶免疫测定法,用于检测食品、饲料和环境样品中的沙门氏菌。该测试利用高度特异性的专有抗体来产生抗原抗体复合物(如果存在),则在添加底物(用酶标仪读取)后会产生颜色变化反应。
- 标准化操作方案– 可在24小时内获得结果:
所有样品的富集培养基和孵育时间相同,可缩短培养基制备时间,提高实验室效率。 富集步骤与ISO参考方法一致,并且对于所有基质都是通用的。
- 可自动化:
TRANSIA® 平板 沙门氏菌 金可通过Gemini®微孔板处理器实现全自动化。
- 广泛验证
TRANSIA® 平板 沙门氏菌金通过众多验证,涵盖了来自AFNOR、AOAC研究所等组织的所有食品、饲料和环境样品。
成分
- 带有可分割条带的微量滴定板,96孔(8孔x 12条带) – 10 pc
- 用于微量滴定板的盖子 – 1 pc
- 阴性对照 – 即用型 – 2 x 13 mL
- 阳性对照 – 即用型 – 2 x 8 mL
- 清洗缓冲液 – 浓缩20X – 1 x 800 mL
- 偶联剂:抗-沙门氏菌 抗体与过氧化物酶结合 – 即用型 – 2 x 57 mL
- 底物:TMB – 即用型 – 2 x 57 mL
- 终止溶液:H2SO4 – 即用型 – 2 x 57 mL
- 提取试剂 – 即用型 – 2 x 60 mL
測試方式
ELISA
法律資訊
Gemini is a registered trademark of Stratec
TRANSIA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects