物種活性
rat
製造商/商標名
Milliplex®
assay range
accuracy: 70-123%
standard curve range: 0.00-2 ng/mL
(EGF)
standard curve range: 0.01-10 ng/mL
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 0.01-8 ng/mL
(Cystatin C)
standard curve range: 0.48-350 ng/mL
(β2M)
standard curve range: 1.37-1,000 ng/mL
(AGP)
standard curve range: 10.97-8,000 ng/mL
(Albumin)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
(All other analytes)
inter-assay cv: <20%
intra-assay cv: <15%
(AGP)
技術
multiplexing: suitable
檢測方法
fluorometric (Luminex xMAP)
運輸包裝
wet ice
一般說明
面板类型:毒性
特異性
應用
- 分析物:α-1酸性糖蛋白(AGP)、白蛋白、ß2M、胱抑素C、EGF、Lipocalin-2/NGAL
- 推荐的样品类型:尿液
- 推荐的样品稀释度:1:500
- 分析运行时间:过夜
- 研究类别:毒性
特點和優勢
包裝
儲存和穩定性
其他說明
法律資訊
免責聲明
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3