product name
1-Methyl-2-pyrrolidone, for Peptide Synthesis
蒸汽壓力
0.32 hPa ( 20 °C)
品質等級
化驗
≥99.5% (GC)
形狀
liquid
雜質
≤1 ppm Heavy metals (as Pb)
≤1.0 μeq/g Titrable base
≤300 ppm Water (H2O)
≤5 ppm Free amine (as dimethylamine)
顏色
clearAPHA: ≤20
pH值
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
轉變溫度
flash point 91 °C
溶解度
1000 g/L
密度
1.03 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤275 nm
紫外吸收
λ: 275 nm Amax: ≤1.00
λ: 280 nm Amax: ≤0.70
λ: 300 nm Amax: ≤0.30
λ: 350 nm Amax: ≤0.10
λ: 400 nm Amax: ≤0.01
應用
peptide synthesis
運輸包裝
ambient
儲存溫度
room temp
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI 密鑰
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
應用
準備報告
分析報告
greener alternative product
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup