推薦產品
AC/DC 輸入
6 V
製造商/商標名
Millicell®
輸入
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
運輸包裝
ambient
一般說明
Millicell® ERS-2(电阻系统)可靠地测量培养物中上皮细胞的膜电位和电阻。该装置定性测量细胞单层健康状态以及定量测量细胞融合。每个电极头端上的银/氯化银(Ag/AgCl)颗粒测量电压。由于电极的尺寸较小,您可以轻松测量跨上皮电压和在微孔膜上生长的细胞的电阻。配件包括更换(固定)电极组、可调节电极组和与Millicell-96细胞培养嵌套板配合使用的专用电极组。
功能&优势:
- 安装在层流罩中的便携式仪器
- 测量不会损害无菌性或损坏膜上的细胞
- 在上皮细胞培养方案中广泛引用和建议
应用:
- 跨上皮电阻(TEER)的测量,细胞单层健康评估,融合的定量测量
功能&优势:
- 安装在层流罩中的便携式仪器
- 测量不会损害无菌性或损坏膜上的细胞
- 在上皮细胞培养方案中广泛引用和建议
应用:
- 跨上皮电阻(TEER)的测量,细胞单层健康评估,融合的定量测量
法律資訊
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany