重要文件
MCE3523CL3
Millipore
Millistak+ 深层过滤器,µPod 格式,CE35 介质系列,23 cm2 表面积,鲁尔接头连接
CE35, filtration area 23 cm², Process Development Scale
同義詞:
μPOD规格的Millistak+®深层过滤器
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
產品名稱
Millistak+ 深层过滤器,µPod 格式,CE35 介质系列,23 cm2 表面积,鲁尔接头连接, CE35, cellulose, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
材料
cellulose
glass fiber-reinforced polypropylene
品質等級
描述
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Millistak+®
參數
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
高度
6.6 cm (2.6 in.)
長度
8.9 cm (3.5 in.)
過濾面積
0.0023 m2
雜質
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
輸入
sample type liquid
傅導性
1.52 – 1.94 μS/cm
過濾器等級
CE35
運輸包裝
ambient
一般說明
Millistak+®深度过滤介质以可扩展、一次性格式提供,凭借独特的模块化设计提供了更大的灵活性。Millistak+® MCE3523CL3为μPOD形式,大小6.6 cm (H) x 8.9 cm (L),过滤面积0.0023 m2
CE35介质系列的梯度密度层带来最佳性能,是初级澄清(粗滤)应用的理想选择。Millistak+® Pod过滤器有三种不同的介质等级系列,以满足您的特定需求:DE、CE和HC。
Millistak+® Pod 系统是各种初级和二级澄清应用的理想选择,包括细胞培养、酵母和大肠杆菌裂解物离心后、大肠杆菌折叠、培养基、疫苗、血浆蛋白和血清。
易于使用
凭借紧凑的模块化设计,我们的Millistak+®新Pod系统可以提高生产力并缩短周期时间。
Pod系统的安装和设置简单而直观。一次性适配器和一次性歧管的独特设计可在流程中轻松地将Pod过滤器连接到其余的单元操作。该系统的独立式和一次性特性可保护操作人员免受生物危害,并省却了维护和清洁验证的要求。
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and pure water flush of 5 liters per ft²(50 L/m²) of media surface area
應用
用于澄清血清、血浆、疫苗、细胞培养物或其他液体。
特點和優勢
  • 低滞留体积实现更高的产品产量
  • 单层和多层产品形式的各种培养基
  • 灵活的模块化形式带来可扩展性, 可从5 升放大至12,000升或更多
  • 一次性专利设计无需外壳、CIP或清洗验证
  • 独立式 Pod 过滤器保护操作员免于接触生物危害
  • 坚固的构造易于使用和设置
  • 更小的尺寸可用于狭小的空间
規格
过滤器级别:CE35
準備報告
灭菌方法
在123 °C下,进行2次高压灭菌循环,每次60分钟。
法律資訊
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10-13 - German Storage Class 10 to 13