無性繁殖
10C9.3, monoclonal
物種活性
human, rat
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1κ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CHRDL1(91851)
一般說明
腱蛋白样蛋白1(CHRDL1)是一种重要的分泌性发育介导蛋白,在发育中的眼角膜、视网膜、大脑、小脑、新皮层和发育中的骨骼中表达。 神经系统中的CHRDL1改变了从胶质细胞形成到神经形成中神经元干细胞的命运锁定(fate commitment ),并通过该防止神经胶质命运(glial fate)的出现,协助大脑中神经干细胞的神经元分化。CHRDL1也在背腹轴( dorsventral axis )形成中起关键作用,并调节BMP4 的作用,防止其与受体相互作用。 在发育中的眼睛中,CHRDL1调节视网膜的血管生成和眼睛前段的发育。CHRDL1 突变与各种眼部疾病有关,特别是大角膜1,这是一种X连锁发育疾病。
免疫原
对应于人CHRDL1的KLH偶联线性肽。
應用
研究类别
神经科学
神经科学
该抗-CHRDL1抗体(克隆10C9.3)经验证可用于蛋白质印迹和免疫组织化学法检测CHRDL1。
品質
通过蛋白质印迹对大鼠脑组织裂解液进行了评估。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该抗体在200 µg大鼠脑组织裂解液中检测到CHRDL1。
蛋白质印迹分析:1.0 µg/mL该抗体在200 µg大鼠脑组织裂解液中检测到CHRDL1。
標靶描述
观察值〜65 kDa。该蛋白的计算分子量为50 kDa,但由于高糖基化,可以在〜65 kDa处观察到。
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG1κ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G纯化
儲存和穩定性
自收到之日起,在2-8°C条件下可稳定保存1年。
分析報告
对照
蛋白印迹分析:1.0 µg/mL的代表性批次在200 µg人脑组织裂解物中检测到CHRDL1 。
免疫组织化学分析:一个代表性批次的1:50-1,000稀释液在人视网膜、人小脑、大鼠小脑和大鼠小脑皮层组织中检测到CHRDL1。
蛋白印迹分析:1.0 µg/mL的代表性批次在200 µg人脑组织裂解物中检测到CHRDL1 。
免疫组织化学分析:一个代表性批次的1:50-1,000稀释液在人视网膜、人小脑、大鼠小脑和大鼠小脑皮层组织中检测到CHRDL1。
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1