重要文件
MABF416
Sigma-Aldrich
抗-CD4抗体(人),APC,克隆OKT4
clone OKT4, from mouse
同義詞:
T-cell surface glycoprotein CD4, T-cell surface antigen T4/Leu-3, CD antigen CD4
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
Allophycocyanin conjugate
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
OKT4, monoclonal
物種活性
human
包裝
pkg of 5 μL (0.125 μg/test)
技術
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG2bκ
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CD4(920)
一般說明
OKT4抗体可与人CD4反应,CD4是一种59 kDa的蛋白质,在与抗原呈递细胞上的MHC II类分子相互作用时充当T细胞受体(TCR)的共受体。CD4的细胞外结构域与II类MHC的β-2结构域结合,而其胞质尾部为酪氨酸激酶lck提供了结合位点,从而促进了启动T细胞活化的信号级联反应。HIV-1也可以利用CD4和共受体CCR5和CXCR4进入T细胞。人CD4通常在胸腺细胞,某些成熟的T细胞群(例如Th17和T调节(Treg)细胞)以及树突状细胞上表达。OKT4抗体被广泛用作CD4表达的表型标志物。在包括黑猩猩、食蟹猴和恒河猴在内的几种非人类物种中,它与CD4具有交叉反应性。该抗体识别不同的表位,因此不阻断替代抗人CD4抗体克隆RPA-T4的结合(Reinherz EL,et al. 1979.Proc.Natl.Acad.Sci. 76:4061-4065)
免疫原
该抗体的免疫原信息为专有信息。
應用
研究类别
炎症 & 免疫学
该小鼠单克隆抗体抗CD4(人),APC,克隆OKT4,目录号MABF416经验证可用于WB、IP、IC、IF、FC检测CD4。
外觀
分子排阻色谱法
纯化的小鼠单克隆抗体,溶于含10 mM NaH2PO4、150 mM NaCl、0.1%明胶(pH 7.2)和高达0.1%叠氮化钠的缓冲液中。
儲存和穩定性
建议将未稀释的产品储存在2-8°C下,并避免长时间暴露在光线下。请勿冷冻。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。