無性繁殖
14G7, monoclonal
物種活性
human
技術
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... H2AFJ(55766)
一般說明
组蛋白MacroH2A(mH2A),也称为H2AFY,是与浓缩的、无活性的异染色质相关的脊椎动物特异性组蛋白变体。 该组蛋白变体由与大的非组蛋白区域融合的组蛋白H2A样结构域组成。已显示mH2A在转录起始水平上抑制RNA聚合酶II驱动的转录。mH2A的非组蛋白区域直接参与转录的抑制、组蛋白乙酰化和阻断SWI/SNF和ACF核小体重塑。该变体组蛋白富含雌性非活性X染色体的染色质和高度甲基化的CpG基因座。
免疫原
带有GST标记的重组蛋白,对应于人macro-H2A1.2。
應用
免疫组织化学分析: 一个代表性批次已被独立实验室用于IH。(Sporn,J.C.,et al.(2009).Oncogene.1–6.)
免疫细胞化学分析: 一个代表性批次已被独立实验室用于IC。(Sporn,J.C.,et al.(2009).Oncogene.1–6.)
免疫细胞化学分析: 一个代表性批次已被独立实验室用于IC。(Sporn,J.C.,et al.(2009).Oncogene.1–6.)
抗macro-H2A1.2抗体,克隆14G7是用于检测macro-H2A1.2(也称为H2A组蛋白家族成员Y或组蛋白macroH2A1)的小鼠单克隆抗体,&已在WBI、CC&IHC中进行了验证。
研究子类别
组蛋白
组蛋白
研究类别
表观遗传学&核功能
表观遗传学&核功能
品質
通过蛋白质印迹法在MCF-7细胞裂解物中进行评估。
蛋白质印迹分析:0.25 µg/mL该抗体在10 µg MCF-7细胞裂解物中检测到macro-H2A1.2。
蛋白质印迹分析:0.25 µg/mL该抗体在10 µg MCF-7细胞裂解物中检测到macro-H2A1.2。
標靶描述
观测分子量〜39 kDa
外觀
形式:纯化
纯化的小鼠单克隆IgG2bλ,溶于含0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4)、150 mM NaCl和0.05%叠氮化钠的缓冲液中。
蛋白G
儲存和穩定性
自接收之日起,在2-8°C下可稳定保存1年。
分析報告
对照
MCF-7细胞裂解物
MCF-7细胞裂解物
其他說明
浓度:关于批次特定浓度请参见检验报告。
免責聲明
除非我们的目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品预期仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或对人类或动物的任何类型的消费或应用。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
Simran Khurana et al.
mBio, 12(6), e0268421-e0268421 (2021-11-10)
The life cycle of human papillomavirus (HPV) depends on keratinocyte differentiation as the virus modulates and takes advantage of cellular pathways to replicate its genome and assemble viral particles in differentiated cells. Viral genomes are amplified in nuclear replication foci
Florian Wimmers et al.
Cell, 184(15), 3915-3935 (2021-06-27)
Emerging evidence indicates a fundamental role for the epigenome in immunity. Here, we mapped the epigenomic and transcriptional landscape of immunity to influenza vaccination in humans at the single-cell level. Vaccination against seasonal influenza induced persistently diminished H3K27ac in monocytes
Robin Sebastian et al.
Molecular cell, 79(5), 836-845 (2020-07-11)
The inactive X chromosome (Xi) is inherently susceptible to genomic aberrations. Replication stress (RS) has been proposed as an underlying cause, but the mechanisms that protect from Xi instability remain unknown. Here, we show that macroH2A1.2, an RS-protective histone variant