一般說明
程序性细胞死亡1配体1(UniProt: Q9EP73;也称为PD-L1、PDCD1配体1、程序性死亡配体1、B7 同系物1、B7-H1、CD274)由CD274(也称为B7h1、Pdcd1l1、Pdcd1lg1、Pdl1)基因(基因ID:60533)编码。PD-1和PD-1配体1和2(PD-L1和PD-L2)是调节T细胞活化和外周耐受的B7:CD28家族成员。PD-L1产生时带有一个信号肽(aa: 1-18)序列,其去除产生具有大的细胞外区域的成熟蛋白(aa: 19-238),其含有Ig样V型结构域(aa: 19-127)和Ig样C2型结构域(aa: 133-225),然后是跨膜结构域(aa: 239-259)和胞质尾巴(aa: 260-290)。当与TCR结合时,PD-1与其配体的相互作用向T细胞增殖和细胞因子产生传递抑制信号。尽管PD-L1在造血和非造血细胞中广泛表达,但PD-L2的表达高度限于抗原呈递细胞(APC),包括树突状细胞(DC)和巨噬细胞。PD-1通路在慢性HIV感染期间效应T细胞应答的进行性丧失中起关键作用。据报道,肿瘤相关的PD-L1可以促进活化T细胞的凋亡,并刺激T细胞中IL-10的产生以介导免疫抑制。这些作用可被某些PD-L1单克隆抗体阻断,使T细胞功能得以恢复。(参考文献:Chen, L., and Han, X (2015).J. Clin. Invest. 125(9): 3384-3391)。
特異性
克隆10F.9G2特异性检测鼠类EL4淋巴瘤细胞中的PD-L1,并靶向于细胞外区域。
免疫原
CHO-mPD-L1转染子。
應用
使用这种大鼠单克隆抗PD-L1抗体(克隆10F.9G2,货号MABC991)检测PD-L1。它已经在流式细胞术、功能诱导、免疫组织化学和抑制研究中进行了测试。
免疫组化分析:一个代表性批次在免疫组织化学应用中检测到PD-L1(Grabie, N., et. al. (2007)Circulation.116(18):2062-71)。
诱导功能分析:在慢性LCMV感染过程中,通过代表性批次抗PD-L1结合IL-2增强抗病毒CD8 T细胞应答阻滞(West, E.E., et. al. (2013).J Clin Invest. 123(6):2604-15)。
抑制分析:代表性批次阻断PD-L1作用(Grabie, N., et. al. (2007).Circulation.116(18):2062-71;West, E.E., et. al. (2013).J Clin Invest. 123(6):2604-15;El Annan, J., et. al. (2010).Invest Ophthalmol Vis Sci. 51(7):3418-23)。
诱导功能分析:在慢性LCMV感染过程中,通过代表性批次抗PD-L1结合IL-2增强抗病毒CD8 T细胞应答阻滞(West, E.E., et. al. (2013).J Clin Invest. 123(6):2604-15)。
抑制分析:代表性批次阻断PD-L1作用(Grabie, N., et. al. (2007).Circulation.116(18):2062-71;West, E.E., et. al. (2013).J Clin Invest. 123(6):2604-15;El Annan, J., et. al. (2010).Invest Ophthalmol Vis Sci. 51(7):3418-23)。
品質
通过流式细胞术对EL4细胞进行了评估。
流式细胞术分析:1 µg/mL的该抗体在一百万EL4细胞中检测到PD-L1。
流式细胞术分析:1 µg/mL的该抗体在一百万EL4细胞中检测到PD-L1。
標靶描述
计算分子量为32.78 kDa。
聯結
替代品:MABF405
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到適合的產品?
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2