Key Documents
MABC530
Sigma-Aldrich
抗-CEP抗体(克隆aDas-1 (7E12H12))
clone 7E12H12, from mouse
同義詞:
Colon epithelial protein, CEP, Das-1 protein
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
7E12H12, monoclonal
物種活性
human
技術
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgMκ
運輸包裝
wet ice
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
单克隆抗体(mAb)Das-1最初被命名为结肠7E12H12,被认为是靶向40 kDa 的结肠特异性原肌球蛋白(TM)亚型或称TM相关蛋白。后来发现这种克隆体使得高分子量伴侣蛋白发生特异性免疫沉淀,该伴侣蛋白靶向人结肠上皮细胞中的原肌球蛋白5(TM5),随后该蛋白被命名为结肠上皮蛋白(CEP)。Das-1靶点是一种糖蛋白,其表观尺寸随糖基化水平变化。目标糖蛋白可从DLD-1 结肠癌细胞的质膜中免疫沉淀出来,表观分子量为185 kDa,从LS-180 结肠癌中分离的目标糖蛋白发生迁移,尺寸范围延伸至大于200 kDa的水平。据报道Das-1/CEP免疫反应性与Barrett食管化生、Barrett腺癌以及胃腺癌和癌相关肠化生(intestinal metaplasia)有关,但是在正常食道、胃或消除粘膜没有发现反应性。通过ELISA 和免疫印迹测试重组人原肌球蛋白亚型1-5时,五种hTM亚型都不与mAB DAS-1反应。通过免疫荧光和FACS 分析测定时,在多种结肠癌细胞系(DLD-1、LS180、T84)中检测到CEP/Das-1免疫反应性,但是在结直肠腺癌细胞系HT-29中没有检测到。在非结肠上皮细胞系(293-T、HeLa、胰腺癌)或造血细胞系(K562、KGI、Daud)中没有检测到CEP/Das-1免疫反应性。
特異性
克隆7E12H12(mAb DAS-1)与结肠上皮蛋白(CEP)发生特异性反应,但是不与人原肌球蛋白亚型(hTM1-5)反应。在多种结肠癌细胞系(DLD-1、LS180、T84)中检测到CEP/Das-1免疫反应性,但是在结直肠腺癌细胞系HT-29中没有检测到。在非结肠上皮细胞系(293-T、HeLa、HUVEC、胰腺癌)或造血细胞系(K562、KGI、Daud)中没有检测到CEP/Das-1免疫反应性。
免疫原
人结肠蛋白提取物
應用
抗-CEP(克隆Das-1(7E12H12))是针对CEP的抗体,用于免疫组织化学(石蜡)、蛋白质印迹、免疫沉淀、ELISA、斑点印迹。
蛋白印迹分析:在通过离子交换色谱生产货号MABC530以前,通过蛋白印迹分析,采用溃疡性结肠炎(UC)组织匀浆液、LS-180结肠腺癌细胞裂解液、 LS180 培养上清液和纯化的CEP测定腹水的CEP免疫反应性(材料由新泽西州UMDNJ-Robert Wood Johnson Medical School Kiron M. Das博士提供)。
蛋白印迹分析:一个代表性批次在高风险/癌变的胰腺导管内乳头状粘液瘤(IPMN)患者样品中检测到CEP(结肠上皮特异性蛋白)水平上升(Das, K.K., et al. (2014).Gut.63(10):1626-1634)。
蛋白印迹分析:一个代表性批次在在结肠腺癌细胞系LS180、分离的结肠上皮细胞和LS-180 培养上清液中检测到CEP,但是在正常空肠上皮细胞中没有检测到(Kesari, K.V., et al. (1999).Clin. Exp.Immunol. 118(2):219-227).
免疫沉淀分析:一个代表性批次使得人结肠腺癌细胞系 LS180的培养上清液中含CEP的原肌球蛋白发生免疫共沉淀(Kesari, K.V., et al. (1999).Clin. Exp.Immunol. 118(2):219-22)。
ELISA分析:一个代表性批次作为捕获抗体,与同型转化( isotype switched)的mAb Das-1 IgG 检测抗体一起,采用纯化的CEP 和来自胰腺导管内乳头状粘液瘤(IPMN)患者的囊液样品进行检测 (Das, K.K., et al. (2014).Gut.63(10):1626-1634)。
免疫组化分析:一个代表性批次在高风险/癌变的胰腺导管内乳头状粘液瘤(IPMN)患者样品中检测到CEP(结肠上皮特异性蛋白)免疫反应性显著上升(Das, K.K., et al. (2014).Gut.63(10):1626-1634)。
免疫组化分析:通过荧光和非荧光免疫组织化学法,采用冷冻和福尔马林固定的石蜡包埋组织切片,代表性批次检测到CEP (结肠上皮特异性蛋白)免疫反应性,但是在小肠和肠上皮细胞中没有检测到(Moriichi, K., et al. (2009).Int. J. Cancer.124(6):1263-1269; Piazuelo, M.B., et al. (2004).Mod.Pathol.17(1):62-74; MIrza, Z.K., et al. (2003).Gut.52(6):807-812; Glickman, (2001).J.N., et al. Am J Surg Pathol.25(1):87-94; Griffel, L.H., et al. (2000).Dig.Dis.Sci. 45(1):40-48; Hamilton, M.I., et al. (1995).Clin. Exp.Immunol. 99(3):404-411; Halstensen, T. S., et al. (1993).Gut.34(5):650-657; Das, K.M., et al. (1987).J. Immunol. Vol. 139(1):77-84)。
斑点印迹分析:一个代表性批次在结肠蛋白提取物中检测到CEP免疫反应性(Hamilton, M.I., et al. (1995). Clin. Exp.Immunol. 99(3):404-411)。
品質
通过免疫组化在人结肠组织中进行了评估。
免疫组化分析:该抗体的1:1,000稀释液在人结肠组织中检测到CEP。
標靶描述
观测值>200 kDa。根据糖基化水平而变化。
外觀
形式:纯化
其他說明
浓度:请参考特定批次的数据表。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Effects of Helicobacter pylori infection on genetic instability, the aberrant CpG island methylation status and the cellular phenotype in Barrett's esophagus in a Japanese population.
Moriichi, K; Watari, J; Das, KM; Tanabe, H; Fujiya, M; Ashida, T; Kohgo, Y
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer null
Expression of thrombomodulin and consequences of thrombomodulin deficiency during healing of cutaneous wounds.
Peterson, JJ; Rayburn, HB; Lager, DJ; Raife, TJ; Kealey, GP; Rosenberg, RD; Lentz, SR
The American Journal of Pathology null
mAb Das-1 is specific for high-risk and malignant intraductal papillary mucinous neoplasm (IPMN).
Das, KK; Xiao, H; Geng, X; Fernandez-Del-Castillo, C; Morales-Oyarvide, V; Daglilar et al.
Gut null
Gastric intestinal metaplasia as detected by a monoclonal antibody is highly associated with gastric adenocarcinoma.
Mirza, ZK; Das, KK; Slate, J; Mapitigama, RN; Amenta, PS; Griffel, LH; Ramsundar et al.
Gut null
The production and characterization of monoclonal antibodies to a human colonic antigen associated with ulcerative colitis: cellular localization of the antigen by using the monoclonal antibody.
Das, KM; Sakamaki, S; Vecchi, M; Diamond, B
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)