Merck
全部照片(3)
重要文件
MAB979
Sigma-Aldrich
抗肠病毒71抗体,与柯萨奇 A16交叉反应,克隆422-8D-4C-4D
ascites fluid, clone 422-8D-4C-4D, Chemicon®
登入查看組織和合約定價
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
抗體表格
ascites fluid
無性繁殖
422-8D-4C-4D, monoclonal
物種活性
human
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunofluorescence: suitable
同型
IgG1
運輸包裝
wet ice
特異性
与肠病毒 71 反应。以小于 1:14 的滴度中和肠病毒 71 BrCr 株。
免疫原
表位:与柯萨奇 A16 的交叉反应
應用
与柯萨奇 A16 克隆 422-8D-4C-4D 交叉反应的抗肠病毒 71 抗体经过验证可在 IF 中用于检测肠病毒 71。
研究子类别
传染病 - 病毒
研究类别
传染病
间接免疫荧光(1:1,000)。
(也与柯萨奇 A16 交叉反应)。
最佳工作稀释度必须由最终使用者进行确定。
外觀
不含防腐剂的腹水。
未纯化
儲存和穩定性
自收到之日起在-20°C可稳定保存1年。避免反复冻融。为了最大程度地回收产品,在融化后和取下盖子之前,将原始样品瓶进行离心。
分析報告
对照
肠病毒对照载玻片,货号 5066
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Rei-Lin Kuo et al.
PloS one, 8(5), e63431-e63431 (2013-05-08)
Induction of type-I interferons (IFNs), IFN-α/β, is crucial to innate immunity against RNA virus infection. Cytoplasmic retinoic acid-inducible gene I (RIG-I)-like receptors, including RIG-I and melanoma differentiation-associated gene 5 (MDA5), are critical pathogen sensors for activation of type-I IFN expression
Immunological and biochemical characterization of coxsackie virus A16 viral particles.
Chong, P; Guo, MS; Lin, FH; Hsiao, KN; Weng, SY; Chou, AH; Wang, JR; Hsieh, SY; Su, IJ; Liu, CC
Testing null
A novel universal neutralizing monoclonal antibody against enterovirus 71 that targets the highly conserved "knob" region of VP3 protein.
Kiener, TK; Jia, Q; Meng, T; Chow, VT; Kwang, J
PLoS Neglected Tropical Diseases null
Methylene blue-mediated photodynamic inactivation as a novel disinfectant of enterovirus 71.
Wong, TW; Huang, HJ; Wang, YF; Lee, YP; Huang, CC; Yu, CK
The Journal of Antimicrobial Chemotherapy null
Purification and characterization of enterovirus 71 viral particles produced from vero cells grown in a serum-free microcarrier bioreactor system.
Liu, CC; Guo, MS; Lin, FH; Hsiao, KN; Chang, KH; Chou, AH; Wang, YC; Chen, YC; Yang, CS; Chong, PC
Testing null